Få mere at vide
Heparin Lithium salt, MedChemExpress
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
Heparin Lithium salt is an anticoagulant which binds reversibly to antithrombin III (ATIII). Heparin Lithium salt significantly inhibits exosome-cell interactions.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heparin Lithium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 9045-22-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 500 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | (C14H25NO20S3)n.xLi |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](OS(O)(=O)=O)[C@@H](O)[C@H](OC)[C@H](C(O)=O)O2)[C@@H](COS(O)(=O)=O)O[C@H](OC)[C@@H]1NS(O)(=O)=O.[n].[.xLi] |
| Grad | Research |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.