Beskrivelse
Supplerende information
- Ligand: Heparin
- Grundperler: 6% krydsbundne agarose perler
- Partikelstørrelse: 45 μm - 165 μm
- Opbevaringsbuffer: 80% PBS, 20% ethanol
- pH-stabilitetsområde: 4-12
- Maksimalt tryk: 0,3 MPa
- Bindingskapacitet: >20 mg DNA-polymerase/ml
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mL |
| Regulatorisk status | RUO |