missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Heparan Sulfate, MedChemExpress
Beskrivelse
Heparan sulfate, a complex and linear polysaccharide, exists as part of glycoproteins named heparan sulfate proteoglycans, which are expressed abundantly on the cell surface and in the extracellular matrix.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heparan Sulfate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 9050-30-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H19NO20S3 (monomer) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(OCC1O[C@@H](OC)[C@H](NS(=O)(O)=O)[C@@H](OS(=O)(O)=O)[C@H]1O[C@@H]2OC(C(O)=O)[C@H](O[C@@H]3OC(COS(=O)(O)=O)[C@H](O[C@@H]4OC(C(O)=O)[C@H](OC)[C@H](O)[C@H]4OS(=O)(O)=O)[C@H](O)[C@H]3NS(=O)(O)=O)[C@H](O)[C@H]2O)(O)=O.[n] |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?