Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftning af HEPA hovedfilter
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
HEPA filter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hjælp med at sikre målbar klasse 100 luftkvalitetsydelse med Thermo Scientific™ Udskiftning af HEPA-filtre og rengøringssæt.
HEPA filtre
- 99,97 % filtrering ved 0,3 μm
- Kompatibel med alle Thermo Scientific™ Forma™ Serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ , og Forma™ 310-serien (med mulighed for HEPA-filtreringssystem) inkubatorer
- Hovedkammerfilter fås som enkeltstående eller pakket i en gruppe med de andre kammer in-line filtre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Udskiftning af HEPA-filter |
| Til brug med (udstyr) | Forma Steri-cycle, Serie 310 direkte varme, Serie II Vandkappet CO2 inkubator |
| Belysning | LED |
| Type | HEPA filter |