Få mere at vide
Thermo Scientific™ HEPA filter
Artikelnummer. 15368111 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
HEPA filter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 15368111
Brand: Thermo Scientific™ 760209
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Til modeller med vandjakke, Steri-cycle og modeller med direkte varme (31X, 32X, 37X& 38X) og 8000-serien inkubatorer
Help ensure measurable Class 100 air quality performance with Thermo Scientific™ Replacement HEPA Filters.
HEPA filtre
  • 99,97 % filtrering ved 0,3 μm
  • Kompatibel med alle Thermo Scientific™ Forma™ Serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ , og Forma™ 310-serien (med mulighed for HEPA-filtreringssystem) inkubatorer
  • Hovedkammerfilter fås som enkeltstående eller pakket i en gruppe med de andre kammer in-line filtre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Main HEPA Filter, Value pack (4/pk)
Til brug med (udstyr) Forma Steri-cycle og Forma serie II Vandkappet CO2 inkubator
Belysning LED
Type HEPA filter