Få mere at vide
Thermo Scientific™ HEPA filter
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
HEPA filter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Help ensure measurable Class 100 air quality performance with Thermo Scientific™ Replacement HEPA Filters.
HEPA filtre
- 99,97 % filtrering ved 0,3 μm
- Kompatibel med alle Thermo Scientific™ Forma™ Serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ , og Forma™ 310-serien (med mulighed for HEPA-filtreringssystem) inkubatorer
- Hovedkammerfilter fås som enkeltstående eller pakket i en gruppe med de andre kammer in-line filtre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Main HEPA Filter, Value pack (4/pk) |
| Til brug med (udstyr) | Forma Steri-cycle og Forma serie II Vandkappet CO2 inkubator |
| Belysning | LED |
| Type | HEPA filter |