Få mere at vide
Cytiva HEPA Kapsel med Versapor™ Membran
Artikelnummer. 17104231
Porestørrelse:
1.2μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17104231
Brand: Cytiva 12144
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kapsel sikrer højeffektiv partikelfri luft (HEPA).
  • Porøs membran leverer høje luftstrømningshastigheder ved lavt differenstryk og forlænger filterets levetid
  • Sikrer partikelfri luft 99,97% retention på 0,3μ m DOP aerosol
  • Kun designet til laboratorieapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Akryl copolymer på en ikke-vævet understøtning
Porestørrelse 1.2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 860 cm 2
Outlet stil 3/8 tommer FNPT og Hose Barb