Få mere at vide
Hentriacontan-16-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hentriacontan-16-one |
| CAS | 502-73-8 |
| Molekylær formel | C31H62O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C31H62O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(32)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.82 |
| Formel vægt | 450.4801 |