Få mere at vide
Hentriacontan-16-one, TRC
Artikelnummer. 30389421
Skift visning
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30389421 1 g
1 options
Product Code. 30389421 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH2909231G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hentriacontan-16-one
CAS 502-73-8
Molekylær formel C31H62O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C31H62O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(32)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 450.82
Formel vægt 450.4801