Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heneicosanoic acid |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 74,0 °C til 76,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 170,0 °C (0,1 mbar) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)19CO2H |
| Vis mere |