Få mere at vide
Heneicosansyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10424195 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10424195 100 mg Glasflaske 100mg
10266830 1 g Glasflaske 1g
10461631 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10424195 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204691000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2363-71-5 | C21H42O2 | 326.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2363-71-5
Molekylær formel C21H42O2
Molekylvægt (g/mol) 326.55
MDL nummer MFCD00002805
InChI nøgle CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym heneicosanoic acid, n-heneicosanoic acid, heneicosylic acid, henicosanoate, heneicosanate, heneicosanoate, n-heneicosanoate, heneicosanoicacid, heneicosanic acid, n-heneicosylic acid
PubChem CID 16898
ChEBI CHEBI:39248
IUPAC navn henicosansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heneicosanoic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 74.0°C to 76.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 170.0°C (0.1 mbar)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)19CO2H
Mængde 100 mg
Beilstein 02, I, 179
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether, hot acetone and hot hydrocarbons
Formel vægt 326.55
Procent renhed 99%
Fysisk form Shiny Fluffy Crystalline Powder