Få mere at vide
Heneicosane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heneicosane |
| CAS | 629-94-7 |
| Molekylær formel | C21 H44 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Heneicosane (6CI, 8CI, 9CI, ACI), n-Heneicosane |
| InChI formel | InChI=1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | henicosane |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.574 |
| Formel vægt | 296.344 |