Få mere at vide
Heneicosane, TRC
Artikelnummer. 30403592
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30403592 5 g
1 options
Artikelnummer. 30403592 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2455005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heneicosane
CAS 629-94-7
Molekylær formel C21 H44
Mængde 5 g
Synonym Heneicosane (6CI, 8CI, 9CI, ACI), n-Heneicosane
InChI formel InChI=1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn henicosane
Molekylvægt (g/mol) 296.574
Formel vægt 296.344