Få mere at vide
Hemustine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hemustine |
| CAS | 60784-46-5 |
| Molekylær formel | C5H10ClN3O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(2-Chloroethyl)-N'-(2-hydroxyethyl)-N-nitrosourea, 1-(2-Chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl)-1-nitrosourea, 1-(2-Hydroxyethyl)-3-(2- chloroethyl)-3-nitrosourea, 1-Nitroso-1-(2-chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl)urea, Elmustine, HECNU, NSC 294895 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10ClN3O3/c6-1-3-9(8-12)5(11)7-2-4-10/h10H,1-4H2,(H,7,11) |
| SMIL | OCCNC(=O)N(CCCl)N=O |
| IUPAC navn | 1-(2-chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl)-1-nitrosourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.6 |
| Formel vægt | 195.0411 |