Få mere at vide
MedChemExpress Hemorphin-7
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.65% |
| CAS | 152685-85-3 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvægt (g/mol) | 997.11 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 12.5 mg/mL (12.54 mM∣Need ultrasonic) |