Få mere at vide
Novus Biologicals™ Hemopexin Antibody Pair [HRP]
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
15 tallerkener
5 tallerkener
Beskrivelse
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human Hemopexin.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 18.8 pg/mL |
| Assay følsomhed | 18.8-1200 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human Hemopexin. |
| Målarter | Human |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | beta-1B-glycoprotein, FLJ56652, hemopexin, HX |
| Gen-id (Entrez) | 3263 |
| Vis mere |