Få mere at vide
Hemoglobin beta Antibody [PerCP], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498619 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498619 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498619 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335330PCP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Hemoglobin beta Polyclonal antibody specifically detects Hemoglobin beta in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Hemoglobin beta
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PerCP
Formulering PBS
Gene Alias beta globin chain, beta-globin, CD113t-C, HBBB, HBD, Hemoglobin beta chain, hemoglobin subunit beta, hemoglobin, beta
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 47-147 of human Hemoglobin beta (NP_000509.1).,, Sequence:, GDLSTPDAVMGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3043
Målarter Human, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG