Få mere at vide
Hemogard™ Lavendel lukket blodrør
Artikelnummer. 12316949
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 ml
4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12316949 3 ml Pakke med 100
12326949 4 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12316949 Leverandør Brand Not Defined Leverandørnr. VS367838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 DKK
    193.32 DKK / Pakke med 100
    Spare 195.68 DKK
    50% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Produkttype Blodopsamlingsrør
Tilsætningsstof K 2 EDTA
Lukketype Hemogard
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Lukningsfarve Lavendel
Højde (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TUBE BLOOD EDTA / PLUS SPRAY COAT (K2) BL hemogard closure colour code lavender 13 x 75mm
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate