Få mere at vide
Helios Italquartz Halvkugleformede fade med tud, gennemskinnelige
Kapacitet (metrisk):
240 cc
5 cc
Diameter (metrisk):
38 mm
112 mm
Højde (metrisk):
14 mm
47 mm
Beskrivelse
- Gennemskinnelig
- Rund bund
- Inklusiv tud
- Kemisk inert
- Fremragende elektrisk isolering
- Fremragende styrke og holdbarhed
- Enestående termisk stabilitet sammenlignet med glas
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gennemskinnelig, inkluderer tud |
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 5 cc |
| Materiale | Kvarts |
| Form | Rund |
| Type | Halvkugleformet skål |
| Inkluderer | Tud |
| Højde (metrisk) | 14 mm |
| Diameter (metrisk) | 38 mm |