Beskrivelse
- Passer præcist til plade med en diameter på 135 mm
- Plads til forskellige størrelser af rundbundede kolber
- Minimerer risikoen for bevægelse
- Sikrer den hurtigste varmeoverførsel
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Kolber med rund bund |
| Type | Flaske skål |
| Hætteglasvolumen (metrisk) | 5 l |
| Belægning | Aluminium |
| Materiale | Aluminium |