Få mere at vide
VELP Scientifica™ Halvkugleformede skåle til rundbundede kolber
Artikelnummer. 16330528 Shop alle Velp produkter
Hætteglasvolumen (metrisk):
25 ml
3 l
5 l
Artikelnummer. 16330528
Brand: VELP Scientifica™ A00000374
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hemispheric Bowl er en egnet løsning til udskiftning af oliebade og kapper for at udføre ren og sikker analyse med rundbundede kolber.
  • Passer præcist til plade med en diameter på 135 mm
  • Plads til forskellige størrelser af rundbundede kolber
  • Minimerer risikoen for bevægelse
  • Sikrer den hurtigste varmeoverførsel
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kolber med rund bund
Type Flaske skål
Hætteglasvolumen (metrisk) 3 l
Belægning Aluminium
Materiale Aluminium