Få mere at vide
VELP Scientifica™ Halvkugleformede skåle til rundbundede kolber
Artikelnummer. 16320528 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Hætteglasvolumen (metrisk):
25 ml
3 l
5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hætteglasvolumen (metrisk)
16320528 25 ml
16330528 3 l
16340528 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16320528 Leverandør VELP Scientifica™ Leverandørnr. A00000373
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hemispheric Bowl er en egnet løsning til udskiftning af oliebade og kapper for at udføre ren og sikker analyse med rundbundede kolber.
  • Passer præcist til plade med en diameter på 135 mm
  • Plads til forskellige størrelser af rundbundede kolber
  • Minimerer risikoen for bevægelse
  • Sikrer den hurtigste varmeoverførsel
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kolber med rund bund
Type Flaske skål
Hætteglasvolumen (metrisk) 25 ml
Belægning Aluminium
Materiale Aluminium