Få mere at vide
Velp Scientifica™ Hemisfærisk skål til 1000 ml kolbe
Shop alle Velp produkter
Til brug med (udstyr):
AREX-6 kogepladeomrørere
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Holder forskellige størrelser kolber
- Til brug med 135 mm pladekogeplader
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Oversigt | Passer på 135 mm plade |
| Til brug med (udstyr) | AREX-6 kogepladeomrørere |
| Type | Skål |