Beskrivelse
Til brug med: AREX-6 kogepladeomrørere
- Holder forskellige størrelser kolber
- Til brug med 135 mm pladekogeplader
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Oversigt | Passer på 135 mm plade |
| Til brug med (udstyr) | AREX-6 kogepladeomrørere |
| Type | Skål |