Få mere at vide
Velp Scientifica™ Hemisfærisk skål til 500 ml kolbe
Artikelnummer. 15815211 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
AREX-6 kogepladeomrørere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15815211 AREX-6 kogepladeomrørere Hver
1 options
Artikelnummer. 15815211 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000333
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Til brug med: AREX-6 kogepladeomrørere
  • Holder forskellige størrelser kolber
  • Til brug med 135 mm pladekogeplader
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Oversigt Passer på 135 mm plade
Til brug med (udstyr) AREX-6 kogepladeomrørere
Type Skål