Få mere at vide
Velp Scientifica™ Hemisfærisk skål til 250 ml kolbe
Artikelnummer. 15805211 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15805211 250 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15805211 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000332
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Til brug med: AREX-6 kogepladeomrørere
  • Holder forskellige størrelser kolber
  • Til brug med 135 mm pladekogeplader
Specifications
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Oversigt Passer på 135 mm plade
Til brug med (udstyr) AREX-6 kogepladeomrørere
Type Skål