Få mere at vide
Hemin (svin), 97+%
Artikelnummer. 11499093
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499093 1 g 1g
11409103 5 g 5g
11419103 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499093 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11165.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16009-13-5 | C34H32FeN4O4 | 616,50 g/mol
Hemin bruges i cellulær beskyttelse og kontrolmekanisme. Det stimulerer syntesen af globulin. Det bruges også til at studere bakteriestammer og vækstbetingelser i kortsigtede kolonianalyser og celletransfektioner. Yderligere bruges det til at behandle symptomerne på forskellige porfyrier. Derudover bruges det til fremstilling af agarmedium til bakteriekulturen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hemin bruges i cellulær beskyttelse og kontrolmekanisme. Det stimulerer syntesen af globulin. Det bruges også til at studere bakteriestammer og vækstbetingelser i kortsigtede kolonianalyser og celletransfektioner. Yderligere bruges det til at behandle symptomerne på forskellige porfyrier. Derudover bruges det til fremstilling af agarmedium til bakteriekulturen.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet ammoniak, trimethylamin, p-toluidin og dimethylanilin. Lidt opløseligt i alkohol. Uopløseligt i
vand
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16009-13-5
Molekylær formel C34H32ClFeN4O4
Molekylvægt (g/mol) 651.95
MDL nummer MFCD00010726
InChI nøgle BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Synonym chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
PubChem CID 131675604
IUPAC navn 3-[18-(2-carboxyethyl)-8,13-bis(ethenyl)-3,7,12,17-tetramethyl-23H-porphyrin-21-id-2-yl]propansyre;jern;hydrochlorid
SMIL CC1=C(CCC(O)=O)\C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C4\C=C5/N=C(/C=C6\N([Fe](Cl)N34)\C(=C/C1=N2)C(C=C)=C6C)C(C=C)=C5C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hemin (porcine)
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 1 g
Beilstein 5229914
Merck Index 14,4644
Opløselighedsinformation Opløselig i fortyndet ammoniak, trimethylamin, p-toluidin og dimethylanilin. Let opløselig i alkohol. Uopløselig i vand
Formel vægt 651.95
Procent renhed ≥98%
Produktidentifikator
  • Hemin (porcine)
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hemin