Få mere at vide
Hemin (svin), 97+%
Beskrivelse
Hemin bruges i cellulær beskyttelse og kontrolmekanisme. Det stimulerer syntesen af globulin. Det bruges også til at studere bakteriestammer og vækstbetingelser i kortsigtede kolonianalyser og celletransfektioner. Yderligere bruges det til at behandle symptomerne på forskellige porfyrier. Derudover bruges det til fremstilling af agarmedium til bakteriekulturen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hemin bruges i cellulær beskyttelse og kontrolmekanisme. Det stimulerer syntesen af globulin. Det bruges også til at studere bakteriestammer og vækstbetingelser i kortsigtede kolonianalyser og celletransfektioner. Yderligere bruges det til at behandle symptomerne på forskellige porfyrier. Derudover bruges det til fremstilling af agarmedium til bakteriekulturen.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet ammoniak, trimethylamin, p-toluidin og dimethylanilin. Lidt opløseligt i alkohol. Uopløseligt i
vand
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hemin (porcine) |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 5229914 |
| Merck Index | 14,4644 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i fortyndet ammoniak, trimethylamin, p-toluidin og dimethylanilin. Let opløselig i alkohol. Uopløselig i vand |
| Formel vægt | 651.95 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- Hemin (porcine)
- MIXTURE LIST-Contain: Hemin