Få mere at vide
Heminchlorid (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30408459
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408459 5 g
30398701 1 g
30401883 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408459 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2456485G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16009-13-5
Molekylær formel C34H32ClFeN4O4
Molekylvægt (g/mol) 651.94
Synonym 1,3,5,8-Tetramethyl-2,4-divinylporphine-6,7-dipropionic Acid ferrichloride Chloro[dihydrogen 3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionato(2-)]iron, Chlorohemin, Chloroprotoferriheme, Chloroprotohemin, Ferric Hemin, Ferriheme, Ferriheme Chloride, Ferriporphyrin Chloride, Ferriprotoporphyrin, Ferriprotoporphyrin IX, Ferriprotoporphyrin IX Chloride, Hemin, Hemin IX, Hemin Chloride, Iron(III) Protoporphyrin Chloride, KJB 003, Panhematin, Protoferriheme, Protohemin, Protohemin Chloride, Teichmann's Crystals
SMIL [Cl-][Fe+3]123N4=C5C=C6C(=C(C=C)C(=CC7=N1C(=CC8=C(CCC(=O)O)C(=C(C=C4C(=C5C=C)C)[N-]28)C)C(=C7C)CCC(=O)O)[N-]36)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hemin Chloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3
Formel vægt 651.1462