Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hemin, 98%, svine.
Artikelnummer. 10499291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10499291 1 g Glasflaske 1g
10506591 5 g Glasflaske 5g
10286161 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10499291 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 345960010
 Begrænset vare
På lager
Hemin, 98%, svine, CAS # 16009-13-5, er en oxideret version af hem. Det er en jernholdig protesegruppe i flere proteiner og kan være en alternativ kilde til jern i værten, der indeholder en porfyrinring med en Fe2+-ion. | CAS: 16009-13-5 | C34H32FeN4O4 | 616,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Hemin afledt af svin er en jernholdig protesegruppe til stede i nogle proteiner og kan være en alternativ kilde til jern i værten, der indeholder en porphyrinring indeholdende en Fe2+ ion
Applikationer
•Hemin er en protoporphyrin IX indeholdende en ferrijern (Fe3+) ion med en koordinerende chloridligand
•Det bruges i cellulær beskyttelse og styrer biologiske mekanismer
•Det kan stimulere globulinsyntesen
•Det kan anvendes til at studere bakteriestammer og vækstbetingelser i kortsigtede koloniassays og celletransfektioner
•Det bruges under fremstilling af agarmedium til bakteriekultur
•Denne forbindelse er blevet brugt i L929 og J774 murine makrofagceller for at studere konjugation, karakterisering og toksicitet af lipophosphoglycan-polyacrylsyrekonjugat til vaccination mod leishmaniasis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16009-13-5
Molekylær formel C34H32ClFeN4O4
Molekylvægt (g/mol) 651.95
MDL nummer MFCD00010726
InChI nøgle BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Synonym chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
PubChem CID 131675604
IUPAC navn jern(3+) 4,20-bis(2-carboxyethyl)-9,14-diethenyl-5,10,15,19-tetramethyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[ 16.2.1.1³,⁶.1⁸,11.1113,16]tetracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11,13(22),14,16,18-undecaen-21,23-diid
SMIL CC1=C(CCC(O)=O)\C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C4\C=C5/N=C(/C=C6\N([Fe](Cl)N34)\C(=C/C1=N2)C(C=C)=C6C)C(C=C)=C5C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hemin
Navn note 99%
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 4679
Formel vægt 651.95
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Hemin