Få mere at vide
Hemiacetorphan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hemiacetorphan |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO4S/c1-10(16)20-9-12(14(19)15-8-13(17)18)7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,17,18) |
| Formel vægt | 295.0878 |