Få mere at vide
Hematoxylin Trihydrate, Fisher BioReagents
Beskrivelse
Hematoxylin Trihydrate is used mainly as a stain in microscopy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hematoxylin Trihydrate |
| Smeltepunkt | 100°C |
| Merck Index | 15, 4672 |
| Identifikation | Pass Test |
| IUPAC navn | (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol |
| Lambda Max | 290 to 292nm |
| Formel vægt | 356.4 |
| Tab ved tørring | Report % |
| Emballage | Amber Glass |
| Farve | Amber |
| Vis mere |