Få mere at vide
Hematoxylin (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30137300
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137300 250 mg
30137990 500 mg
30012035 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG377708250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517-28-2
Molekylær formel C16 H14 O6
Molekylvægt (g/mol) 302.279
Synonym Hematoxylin
IUPAC navn (6aS,11bR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol
SMIL Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Haematoxylin
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
Formel vægt 302.079