Få mere at vide
Hematoxylin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11374379 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11374379 25 g
1 options
Artikelnummer. 11374379 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210192225
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hematoxylin
CAS 517-28-2
Farve Red-Tan
Molekylær formel C16H14O6
MDL nummer MFCD00078111
Mængde 25 g
Synonym hematoxylin, hydroxybrasilin
InChI nøgle WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
SMIL [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
IUPAC navn (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,7.012,17]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaen-5,6,10,14,15-pentol
Molekylvægt (g/mol) 302.28
PubChem CID 45029742
Formel vægt 302.3
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hematoxylin Hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i