Få mere at vide
Hæmatoxylinhydrat MP Biomedicals
Artikelnummer. 11384379 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384379 100 g 100g
11364379 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384379 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210192280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3595.00 DKK
    3424.30 DKK / 100g
    Spare 170.70 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 517-28-2
Molekylær formel C16H14O6
Molekylvægt (g/mol) 302.28
MDL nummer MFCD00078111
InChI nøgle WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black I
PubChem CID 45029742
IUPAC navn (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,7.012,17]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaen-5,6,10,14,15-pentol
SMIL [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hematoxylin
Navn note Hydrer
Mængde 100 g
Formel vægt 356.4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hematoxylin Hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin Hydrate