Få mere at vide
Hæmatoxylinhydrat, 80% (tør vægt), vand <8%
Artikelnummer. 15472917
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472917 100 g 100g
15452917 5 g 5g
15462917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047223.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302,28 g/mol
Hæmatoxylin og eosin udgør tilsammen hæmatoxylin og eosinfarvning, en af de mest almindeligt anvendte pletter i histologien. Metal-hæmatein-komplekser bruges til at farve cellekerner før undersøgelse under et mikroskop. Strukturer, der pletter med jern- eller aluminium-hæmatin, kaldes ofte basofile, selvom farvningens mekanisme er anderledes end farvningen med basisfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517-28-2
Molekylær formel C16H14O6
Molekylvægt (g/mol) 302.28
MDL nummer MFCD00078111
InChI nøgle WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym hematoxylin, hydroxybrasilin
PubChem CID 45029742
IUPAC navn (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol
SMIL [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hematoxylin hydrate
Navn note Vand <8%
Smeltepunkt ∼200 °C (dekomponering)
Farve Brun til flødeskum
Assay Procent Noter (tørvægt)
Mængde 100 g
Beilstein 91399
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,4637
Opløselighedsinformation Opløselig i 95% ethanol (1 mg/ml).
Formel vægt 302.29 (Vandfri)
Procent renhed 80%
Fysisk form Pulver