Få mere at vide
Hematoxylin hydrate, 80% (dry wt.), water <8%
Artikelnummer. 15452917
Mængde:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Product Code. 15452917
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 047223.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Hæmatoxylin og eosin udgør tilsammen hæmatoxylin og eosinfarvning, en af de mest almindeligt anvendte pletter i histologien. Metal-hæmatein-komplekser bruges til at farve cellekerner før undersøgelse under et mikroskop. Strukturer, der pletter med jern- eller aluminium-hæmatin, kaldes ofte basofile, selvom farvningens mekanisme er anderledes end farvningen med basisfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 517-28-2
Molekylær formel C16H14O6
Molekylvægt (g/mol) 302.28
MDL nummer MFCD00078111
InChI nøgle WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym hematoxylin, hydroxybrasilin
PubChem CID 45029742
IUPAC navn (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol
SMIL [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hematoxylin hydrate
Navn note Water <8%
Smeltepunkt ∼200°C (decomposition)
Farve Brown to Cream
Assay Procent Noter (dry weight)
Mængde 5 g
Beilstein 91399
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,4637
Opløselighedsinformation Soluble in 95% ethanol(1mg/mL).
Formel vægt 302.29 (Anhydrous)
Procent renhed 80%
Fysisk form Powder