Få mere at vide
Hematoxylin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10052574
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10052574 25 g Glass Bottle 25g
10554874 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10052574 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP242425
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Hematoxylin is used as a stain in microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517-28-2
Molekylær formel C16H14O6
Molekylvægt (g/mol) 302.28
MDL nummer MFCD00078111
InChI nøgle WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black I
PubChem CID 45029742
IUPAC navn (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol
SMIL [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hematoxylin
Smeltepunkt 100°C
Bio. Plet Comm. Certificering Pass Test
Merck Index 15, 4672
Formel vægt 302.28
Emballage Glass Bottle
Farveindeks nr. 75290
Farve Beige
Mængde 25 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hematoxylin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.