Få mere at vide
Hematoxylin, 85%, pure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772782 100 g Glass bottle 100g
10166940 25 g Glass bottle 25g
10003973 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411181000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517-28-2
Molekylær formel C16H14O6
Molekylvægt (g/mol) 302.28
MDL nummer MFCD00078111
InChI nøgle WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black 1, C.I. 75290
PubChem CID 45029742
IUPAC navn (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol
SMIL [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hematoxylin
Analyseprocentområde 85%
Merck Index 15, 4672
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 302.27
Tab ved tørring 10 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Grad Pure
Emballage Glass bottle
UV_Vis 80 % min.
Farve Beige to Brown
Mængde 100 g
Fysisk form Powder