Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hematoxylin, 85%, rent, certificeret
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hematoxylin |
| Smeltepunkt | 100,0 °C til 120,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 10% (105 °C) maks. |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 85% |
| UV_Vis | 88% (på tørt stof) min. |
| Farve | Beige til Brun |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig; opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: opløselig i varm alkohol, glycerol, boraks og alkalihydroxider (vandig opløsning purpurrød; bliver blåviolet ved opbevaring i luft). |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |