Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hematoxylin, 85%, rent, certificeret
Artikelnummer. 10548512 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10548512 25 g Glasflaske 25g
10239600 100 g Glasflaske -
11966921 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10548512 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 411160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1044.79 DKK
    939.65 DKK / 25g
    Spare 105.14 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517-28-2
Molekylær formel C16H14O6
Molekylvægt (g/mol) 302.28
MDL nummer MFCD00078111
InChI nøgle WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black 1, C.I. 75290
PubChem CID 45029742
IUPAC navn (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol
SMIL [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hematoxylin
Smeltepunkt 100,0 °C til 120,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 10% (105 °C) maks.
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 85%
UV_Vis 88% (på tørt stof) min.
Farve Beige til Brun
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig; opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: opløselig i varm alkohol, glycerol, boraks og alkalihydroxider (vandig opløsning purpurrød; bliver blåviolet ved opbevaring i luft).
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 302.27
Procent renhed 85%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hematoxylin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin