Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hæmatoxylin, 85%
Artikelnummer. 10239600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
Artikelnummer. 10239600
Brand: Thermo Scientific Chemicals 411161000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517-28-2
Molekylær formel C16H14O6
Molekylvægt (g/mol) 302.28
MDL nummer MFCD00078111
InChI nøgle WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black 1, C.I. 75290
PubChem CID 45029742
IUPAC navn (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol
SMIL [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hematoxylin
Smeltepunkt 100.0°C to 120.0°C
Analyseprocentområde 85%
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble; soluble in hot water;. Other solubilities: soluble in hot alcohol, glycerol, borax, alkali hy, droxides (aq. solution purple red; becomes blue vi, olett during storage at air).
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 302.27
Tab ved tørring 10% (105°C) max.
Procent renhed 85%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV_Vis 88% (on dry substance) min.
Farve Beige til Brun
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver