Få mere at vide
Melford Hæmatoxylin
Artikelnummer. p-200087113
Mængde:
25 g
100 g
Artikelnummer. 30018325
Brand: Melford H1200025.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 517-28-2
  • Molekylformel:C16H14O63H2O
  • Molekylvægt: 356,3
Tekniske data
CAS 517-28-2
Molekylær formel C16H14O6-3H2O
Mængde 25 g