Få mere at vide
Melford Hæmatoxylin
Artikelnummer. 30018325
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018325 25 g
30018324 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018325 Leverandør Melford Leverandørnr. H1200025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 517-28-2
  • Molekylformel:C16H14O63H2O​​
  • Molekylvægt: 356,3
Tekniske data
CAS 517-28-2
Molekylær formel C16H14O6-3H2O
Mængde 25 g