Få mere at vide
Epredia™ Hematology Phosphate Buffer
Artikelnummer. p-4532411 Shop alle Epredia produkter
pH:
6,6
7,2
Mængde:
9,25 g
12 stk. 9,25 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12520037
Brand: Epredia™ 89032
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Combine Epredia™ Phosphate Buffer with Giemsa, Wright, and Wright-Giemsa stains for excellent results.
Supplied as 9.25g powder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fosfatbufret saltvand (PBS)
Mængde 9,25 g
pH 6,6
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic