Få mere at vide
Greiner Bio-One Hæmatologi K2 EDTA Evakuerede rør
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Lukningsfarve:
Lavendel
Beskrivelse
- Rørmateriale: Polyethylentherphthalat
- Kasketfarve/ringfarve: lavendel/sort/gul
Overholdelse
CE-mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | K 2 EDTA |
| Materiale | PET |
| Lukketype | Sikkerhedstrækhætte |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Lukningsfarve | Lavendel |
| Til brug med (applikation) | Til rutinemæssig immunhæmatologisk test |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 x 75 mm |