Få mere at vide
Greiner Bio-One Hæmatologi K2 EDTA Evakuerede rør
Artikelnummer. 13018672
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Lukningsfarve:
Lavendel
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve
13018672 4 ml Lavendel
1 options
Artikelnummer. 13018672 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 454209
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Til rutinemæssig immunhæmatologisk test
  • Rørmateriale: Polyethylentherphthalat
  • Kasketfarve/ringfarve: lavendel/sort/gul
Overholdelse
CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof K 2 EDTA
Materiale PET
Lukketype Sikkerhedstrækhætte
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Lukningsfarve Lavendel
Til brug med (applikation) Til rutinemæssig immunhæmatologisk test
Diameter (metrisk) Udvendig 13 x 75 mm