Få mere at vide
Hirschmann™ Hæmatokritrør
Artikelnummer. 30090389
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60μ L
75μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
30090389 75μ L -
10146260 60μ L Pakke med 1000
30090386 60μ L -
10604162 75μ L Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30090389 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9100175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 DKK
    1037.07 DKK / Pakke med 5000
    Spare 147.93 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fremragende til centrifugering af blod i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Hæmatokritrør er fremstillet af engangskapillærglas.
  • Ikke hepariniseret
  • Farvekodet blå
  • Acc. til DIN EN ISO 12772, CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Produkttype Hæmatokritrør
Kapacitet (metrisk) 75μ L
Diameter (metrisk) Indvendig 1.07/1.23 mm
Til brug med (applikation) Til centrifugering af blodprøver, ikke hepariniseret
Længde (metrisk) 75± 0,5 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC