Få mere at vide
Hirschmann™ Hæmatokritrør
Artikelnummer. 10146260
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60μ L
75μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10146260 60μ L Pakke med 1000
30090386 60μ L -
30090389 75μ L -
10604162 75μ L Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10146260 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9100160
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Fremragende til centrifugering af blod i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Hæmatokritrør er fremstillet af engangskapillærglas.
  • Ikke hepariniseret
  • Farvekodet blå
  • Acc. til DIN EN ISO 12772, CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Produkttype Hæmatokritrør
Kapacitet (metrisk) 60μ L
Diameter (metrisk) Indvendig 0.9/1.0 mm
Til brug med (applikation) Til centrifugering af blodprøver, ikke hepariniseret
Længde (metrisk) 75± 0,5 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC