Få mere at vide
Hirschmann™ Hæmatokritrør, NH4-hepariniseret
Artikelnummer. 30090385
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
18μ L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30090385 18μ L
1 options
Artikelnummer. 30090385 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9100418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3340.00 DKK
    2152.49 DKK / Pakke med 5000
    Spare 1187.51 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremragende til centrifugering af blod i laboratoriet. Hirschmann™ Hæmatokritrør er fremstillet af engangskapillærglas.
  • Engangs
  • Med ringmærke på 60 mm
  • NH4-hepariniseret
  • Farvekode grøn
  • CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Produkttype Hæmatokritrør NH4-hep
Kapacitet (metrisk) 18μ L
Diameter (metrisk) Indvendig 0.5/0.6 mm
Til brug med (applikation) Til centrifugering af blodprøver blev ammonium hepariniseret
Længde (metrisk) 75 mm
Certificeringer/compliance CE, IVD 98/79 EC