Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hæmatokritrotor til Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico og Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Centrifuger
Artikelnummer. 10116892 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
24 Kapillærrør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10116892 24 Kapillærrør Hver
1 options
Artikelnummer. 10116892 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10110.00 DKK
    9251.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 858.41 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bearbejd kapillarrør via centrifugering med Thermo Scientific™ Hæmatokritrotor.
Funktioner:
  • Indeholder 24 hæmatokritrør
  • Maks. Hastighed/RCF: 14.800 rpm/16.800 xg
Inkluderer: Manuelt tællelæserkort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hæmatokritrotor
Materiale Aluminium
Type Rotor
Volumen 24 Kapillærrør
Maks. RCF 16,800 x g
Maks. Hastighed 14,800 rpm
Radius (metrisk) 8.5 cm
Radius (metrisk) Min. 2.0 cm
Til brug med (udstyr) Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico og Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R centrifuger
Vinkel 90°
Bioindeslutning Nej
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.